主要文件
8.00646
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzoic acid
for synthesis
别名:
4-Nitrobenzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
4-(NO2)C6H4COOH
CAS号:
分子量:
167.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
200-526-2
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99.0% (HPLC)
形狀
crystals
效力
1960 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
3.1 (20 °C, 0.42 g/L in H2O, saturated solution)
mp
239-242 °C
密度
1.61 g/cm3 at 20 °C
體積密度
700 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)C(=O)O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
InChI 密鑰
OTLNPYWUJOZPPA-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 239 °C
Melting range (upper value): ≤ 242 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation markHealth hazard
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2