主要文件
8.00465
Sigma-Aldrich
Anthraquinone
for synthesis
别名:
Anthraquinone, 9,10-Dihydro-9,10-anthracenedione
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H8O2
CAS号:
分子量:
208.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
201-549-0
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<1 hPa ( 25 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
自燃溫度
650 °C
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
轉變溫度
flash point 250 °C
溶解度
0.00007 g/L
密度
1.26 g/cm3 at 20 °C
體積密度
600 kg/m3
儲存溫度
no temp limit
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H
InChI 密鑰
RZVHIXYEVGDQDX-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation markHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
482.0 °F - closed cup
閃點(°C)
250 °C - closed cup