主要文件
8.00429
Sigma-Aldrich
trans-Anethole
for synthesis
别名:
trans-Anethole, 1-(4-Methoxyphenyl)-1-propene, 4-Propenylanisole, 1-Methoxy-4-propenylbenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12O
CAS号:
分子量:
148.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
酶委員會索引編號:
224-052-0
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
1.33 hPa ( 63 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
效力
2090 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值
7 ( in H2O)
bp
235-237 °C/1013 hPa
mp
21-23 °C
轉變溫度
flash point 96 °C
密度
0.99 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O(C)c1ccc(cc1)\C=C\C
InChI
1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3-8H,1-2H3/b4-3+
InChI 密鑰
RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.987 - 0.989
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
213.8 °F
閃點(°C)
101 °C