Key Documents
8.00396
Sigma-Aldrich
Hexacarbonylmolybdenum
for synthesis
别名:
Hexacarbonylmolybdenum, Molybdenum carbonyl
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Mo(CO)6
CAS号:
分子量:
264.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161603
酶委員會索引編號:
237-713-3
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.13 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
powder
mp
147-152 °C (decomposition)
密度
1.96 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/6CO.Mo/c6*1-2;
InChI 密鑰
KMKBZNSIJQWHJA-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (Mo(CO)₆): ≥ 99.0 %
Assay (Cr(CO)₆): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3