主要文件
8.00251
Sigma-Aldrich
柠檬酸三乙酯
for synthesis
别名:
柠檬酸三乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC(COOC2H5)(CH2COOC2H5)2
CAS号:
分子量:
276.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
201-070-7
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.0025 hPa ( 25 °C)
品質等級
化驗
≥98% (GC)
形狀
liquid
效力
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
294 °C/1013 hPa
mp
-55 °C
轉變溫度
flash point 150 °C
溶解度
65 g/L
密度
1.135 g/cm3 at 25 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C12H20O7/c1-4-17-9(13)7-12(16,11(15)19-6-3)8-10(14)18-5-2/h16H,4-8H2,1-3H3
InChI 密鑰
DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 98 %
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.138 - 1.141
鉴别(IR):符合检验
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
311.0 °F - closed cup
閃點(°C)
155 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1