主要文件
8.00092
Sigma-Aldrich
己二腈
for synthesis
别名:
己二腈
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NC(CH2)4CN
CAS号:
分子量:
108.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352117
酶委員會索引編號:
203-896-3
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.003 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
460 °C
效力
138 mg/kg LD50, oral (Rat)
2134 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7-14 % (v/v)
mp
2 °C
轉變溫度
flash point 93 °C (decomposition)
溶解度
50 g/L
密度
0.96 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-4H2
InChI 密鑰
BTGRAWJCKBQKAO-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 98.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.962 - 0.964
鉴别(IR):符合检验
由于其特定的熔程,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
325.4 °F - closed cup
閃點(°C)
163 °C - closed cup