主要文件
71406-M
Sigma-Aldrich
pCOLADuet-1 DNA - Novagen®
别名:
Novagen pCOLADuet, pCOLADuet DNA, pCOLADuet-1 DNA
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106602
NACRES:
NA.51
共軛
His
S-Tag
品質等級
形狀
liquid
製造商/商標名
Novagen®
儲存條件
OK to freeze
肽標籤位置
C-terminal
N-terminal
啟動子
Promoter name: T7
選擇
kanamycin
儲存溫度
−20°C
一般說明
pCOLADuet-1设计用于从单个质粒共表达两个靶基因。该载体编码两个多克隆位点(MCS),每个位点之前都有一个T7启动子、lac操纵子和核糖体结合位点(rbs)。如果需要,MCS-1编码用于创建N端融合的六个氨基酸的His•Tag序列,而MCS2编码在最后一个限制性位点之后用于创建C端融合的15个氨基酸的S•Tag肽。可以使用ACYCDuetUP1引物和DuetDOWN1引物对插入MCS-1的基因进行测序。可以使用DuetUP2引物和T7终止子引物对插入MCS-2的基因进行测序。该载体具有来自ColA(1)的COLA复制子和卡那霉素抗性基因。可以用含有兼容的复制起点和耐药基因的质粒将该载体转化到同一细胞中,以共表达多达八个靶基因。
本产品的商业使用需要获得EMD Millipore Corporation的商业许可。 商业用途应包括但不限于(1)在制造中使用产品或其组件;(2)使用产品或其组件向他人收费提供服务、信息或数据;(3)将产品或其组件(或其任何衍生物)用于治疗、诊断或预防目的(包括作为设备、芯片、检测或其他产品的一部分);(4)转售产品或其组件,无论该产品或其组件是否转售用于研究。 此处包含的任何内容均不应被视为代表或保证使用本产品不需要其他第三方权利。
警告
毒性:标准处理(A)
其他說明
1. Zverev,V. V. and Khmel,I. A.(1985) Plasmid14,192–199.
法律資訊
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1