产品名称
Origami 2(DE3) 感受态细胞 - Novagen, Origami 2 strains have mutations in glutathione reducatase (gor) and thioredoxin reductase (trxB), facilitating proper disulfide bond formation.
生物源
Escherichia coli
品質等級
製造商/商標名
Novagen®
儲存條件
OK to freeze
增長模式
adherent or suspension
形態學
rod shaped
技術
microbiological culture: suitable
細胞轉化
transformation efficiency: 2×106 cfu/μg
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
一般說明
基因型:Δ(ara-leu)7697 ΔlacX74 ΔphoA PvuII phoR araD139ahpC galE galK rpsL F′[lac+ lacIq pro](DE3) gor522::Tn10trxB(StrR,TetR)
该产品包含转基因生物(GMO)。在欧盟范围内,转基因物种分别受欧洲议会和理事会的2001/18 /EC和2009/41/EC指令及其成员国中国家所实施规范的约束。该法规规定我们有义务索取您以及处理转基因生物的机构的相关信息。请点击here获得最终用户声明(EUD)表格。
该产品包含转基因生物(GMO)。在欧盟范围内,转基因物种分别受欧洲议会和理事会的2001/18 /EC和2009/41/EC指令及其成员国中国家所实施规范的约束。该法规规定我们有义务索取您以及处理转基因生物的机构的相关信息。请点击here获得最终用户声明(EUD)表格。
Origami 2菌株在谷胱甘肽还原酶(gor)和硫氧还蛋白还原酶(trxB)中具有突变,从而促进了适当的二硫键形成。
Origami 2宿主菌株是K-12衍生物,在硫氧还蛋白还原酶(trxB)和谷胱甘肽还原酶(gor)基因中均具有突变,从而大大增强了大肠杆菌中二硫键的形成。Origami2菌株对卡那霉素敏感;与最初的Origami菌株一样,gor突变仍然由四环素选择。为了减少分子之间形成二硫键的可能性,仅建议将含有trxB和gor突变的菌株用于表达需要二硫键形成才能正确折叠的蛋白质。
DE3表明宿主是λDE3的溶原菌,因此,在lacUV5启动子的控制下携带T7 RNA聚合酶基因的染色体拷贝。这样的菌株适用于通过用IPTG诱导从克隆在pET载体中的靶基因生产蛋白质。
DE3表明宿主是λDE3的溶原菌,因此,在lacUV5启动子的控制下携带T7 RNA聚合酶基因的染色体拷贝。这样的菌株适用于通过用IPTG诱导从克隆在pET载体中的靶基因生产蛋白质。
成分
0.4 ml1 ml组分
•2 × 0.2 ml5 × 0.2 mlOrigami 2(DE3)感受态细胞
•2 × 2 ml4 × 2 mlSOC培养基
•2 ng2 ng供试质粒
•2 × 0.2 ml5 × 0.2 mlOrigami 2(DE3)感受态细胞
•2 × 2 ml4 × 2 mlSOC培养基
•2 ng2 ng供试质粒
警告
毒性:多个毒性值,请参阅MSDS(O)
法律資訊
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany