主要文件
69670-M
Millipore
His•Bind®树脂
别名:
uncharged IDA agarose beads
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106500
NACRES:
NA.56
形狀
liquid
製造商/商標名
Novagen®
儲存條件
do not freeze
應用
life science and biopharma
儲存溫度
2-8°C
一般說明
His•Bind树脂是一种不带电荷的IDA琼脂糖树脂。结合力约为8 mg/ml床体积。His•Bind树脂非常适合使用重力流柱或分批方法进行的中小型规模的纯化。
應用
His•Bind®树脂已用于:通过金属螯合层析纯化His•Tag®融合蛋白;用于纯化细菌产生的OCRL1WT/VAR磷酸酶结构域;研究Lowe综合征的异质性;在蛋白纯化中研究粪便梭菌对厌氧间苯三酚的降解;分离His6标记蛋白;用于研究人抑制因子激活蛋白1(RAP1)和胶质纤维酸性蛋白(GFAPɛ)蛋白在酵母模型系统中增加分泌酶活性的作用。
生化/生理作用
His•Bind®树脂有助于通过金属螯合色谱法纯化含有his标记序列的蛋白质。它利用His•Bind®缓冲试剂盒中提供的电荷缓冲液,将His标记的序列与固定在His•Bind®树脂上的Ni2+或Co2+阳离子有效结合。目的蛋白可以通过咪唑洗脱很容易地回收。His•Bind®树脂被设计为可再生和重复使用多次,使其成为一种经济高效的解决方案。它的多功能性允许在温和,非变性条件下或在胍或尿素存在的情况下进行蛋白质纯化,这取决于纯化过程的具体要求。
特點和優勢
  • 可重复使用
  • 多次兼容His•Bind®缓冲试剂盒
  • 兼容1 mM THP
警告
毒性:标准处理(A)
法律資訊
HIS-BIND is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
86.0 °F
閃點(°C)
30 °C
访问文档库
商品
This article shows the use of BugBuster® and Benzonase® as protein purification tools to extract recombinant proteins from E. coli and to reduce the viscosity of the extract.