主要文件
654205-M
Sigma-Aldrich
TNF-α,人,重组,大肠埃希菌
别名:
TNF-α,人,重组,大肠埃希菌, rhTNF-α,rh-恶液质素,肿瘤坏死因子-α
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.27
生物源
human
品質等級
重組細胞
expressed in E. coli
描述
RTECS - MT6435000
化驗
≥95% (SDS-PAGE)
形狀
lyophilized
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
雜質
≤0.1 ng/μg Endotoxin (ng/μg TNF-α)
溶解度
distilled water: 0.1—1 mg/mL
儲存溫度
−70°C
基因資訊
human ... TNF(7124)
一般說明
研究领域:细胞凋亡
肿瘤坏死因子α(TNF α)是由157个氨基酸组成的同源三聚体蛋白,由巨噬细胞/单核细胞、T淋巴细胞和自然杀伤细胞在急性炎症过程中产生。可溶型和跨膜型。TNF-α的前体形式为跨膜型(tmTNF-α),经加工后释放为可溶性形式(sTNF-α)。
應用
大肠埃希菌重组人肿瘤坏死因子TNF-α已被用于刺激NF-κB激活,研究胰腺弹性蛋白酶对细胞反应的影响。
生化/生理作用
大肠埃希菌表达的重组人肿瘤坏死因子-α是一种主要由活化的巨噬细胞产生的细胞因子,通过与多形核白细胞、T细胞、产生抗体的B淋巴细胞、成纤维细胞和造血骨髓细胞的相互作用,来激活多种免疫防御机制。 该活性不是物种特异性的。 诱导人血液、骨髓中性粒细胞和内皮细胞凋亡。 增加血管平滑肌细胞中的iNOS水平。参与多种慢性和急性疾病的病理生理过程。刺激应激活化蛋白激酶(SAPK)。 ED₅₀=20-50 pg/ml,在放线菌素D(目录号114666)存在下,用NF-α-易感小鼠L-929细胞系进行细胞毒性试验时测得
肿瘤坏死因子α(TNF-α)是促炎细胞因子。它能协调细胞内的一系列信号转导事件,导致细胞坏死或凋亡。 TNF-α通过与TNFR-1和TNFR-2结合启动信号转导途径。这些途径会导致细胞存活、分化和增殖等细胞过程。
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻用于长期保存(-20°C or -70°C),或冷藏(4°C)短期保存。避免溶液反复冻融。贮备溶液在-20°C或-70°C下可稳定保存至多3个月,在4°C下可稳定至多1个月。
用无菌dH₂O进行复溶,最终浓度为0.1-1 mg/ml。应在低内毒素培养基或含有载体蛋白(如热灭活FCS或组织培养级BSA)的水性缓冲液中,进行进一步稀释。
其他說明
Merck Index 13, 9882.
Tsuchida, H., et al. 1995.J. Immunol. 154, 2403.
Westwick, J.K., et al. 1995.J. Biol. Chem. 270, 22689.
Polunovsky, V.A., et al. 1994.Exp.Cell Res.214, 584.
Koide, M., et al. 1993.FEBS Lett.318, 213.
Vilcek, J., and Lee, T.H.1991.J. Biol. Chem.266, 7313.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1