主要文件
65348-M
Sigma-Aldrich
酒精
Harleco®, suitable for histology
别名:
乙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2OH
CAS号:
分子量:
46.07
Beilstein:
1718733
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116121
bp:
78 °C (lit.)
蒸汽密度
1.59 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
44.6 mmHg ( 20 °C)
形狀
liquid
自燃溫度
683 °F
儲存期限
18 mo. (from manufacture date)
expl. lim.
19 %, 60 °F
製造商/商標名
Harleco®
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.3600 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
應用
diagnostic assay manufacturing
histology
儲存溫度
10-30°C
SMILES 字串
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI 密鑰
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
HARLECO® Used to hydrate or dehydrate tissue samples in tissue processing and staining protocols
應用
HARLECO® Used to hydrate or dehydrate tissue samples in tissue processing and staining protocols
Part of the QSM Histology stain line. Used to hydrate or dehydrate tissue samples in tissue processing and staining protocols.
分析報告
Expiration date18 months from mfg dateColor (APHA)10APHA maxFormClear liquidIdentity (IR-spectrum)Conforms to standardSpecific Gravity at 25/25°C0.801-0.817
腳註
1在瑞士分发和使用乙醇需要瑞士联邦酒精管理局的许可证。
法律資訊
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
62.6 °F
閃點(°C)
17 °C