主要文件
6.18567
Supelco
Hexane-1-sulphonic Acid Sodium Salt Monohydrate
别名:
1-Hexanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)5SO3Na · H2O
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
InChI
1S/C6H14O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9;;/h2-6H2,1H3,(H,7,8,9);;1H2/q;+1;/p-1
InChI 密鑰
CLCGFJYKZGFGSQ-UHFFFAOYSA-M
水污染物質分類(WGK)
WGK 3