主要文件
6.18387
Sigma-Aldrich
苦味酸
purified grade
别名:
2,4,6-三硝基苯酚, PA
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(O2N)3C6H2OH
CAS号:
分子量:
229.10
顏色索引編號:
10305
Beilstein:
423400
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
等級
purified grade
expl. lim.
0.01 %
mp
122-123 °C (dried material) (lit.)
SMILES 字串
Oc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H
InChI 密鑰
OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N