主要文件
6.17945
Supelco
硫酸锌 七水合物
GR
别名:
Zinc sulfate heptahydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ZnSO4 · 7H2O
CAS号:
分子量:
287.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
等級
for analytical purposes
SMILES 字串
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L