主要文件
5.89593
Sigma-Aldrich
乙酸甲酯
99.5%, anhydrous
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COOCH3
CAS号:
分子量:
74.08
Beilstein:
1736662
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
NACRES:
NA.22
bp:
57-58 °C (lit.)
等級
anhydrous
品質等級
蒸汽密度
2.55 (vs air)
蒸汽壓力
165 mmHg ( 20 °C)
化驗
99.5%
自燃溫度
936 °F
expl. lim.
16 %
折射率
n20/D 1.361 (lit.)
bp
57-58 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
密度
0.934 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
COC(C)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
InChI 密鑰
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
8.6 °F - closed cup
閃點(°C)
-13 °C - closed cup