主要文件
5.89579
Sigma-Aldrich
吡啶
anhydrous, 99.8%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5N
CAS号:
分子量:
79.10
Beilstein:
103233
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
NACRES:
NA.22
bp:
115 °C (lit.)
等級
anhydrous
品質等級
蒸汽密度
2.72 (vs air)
蒸汽壓力
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
化驗
99.8%
自燃溫度
899 °F
expl. lim.
12.4 %
折射率
n20/D 1.509 (lit.)
bp
115 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
密度
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
InChI 密鑰
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
68.0 °F - closed cup
閃點(°C)
20 °C - closed cup