主要文件
5.89577
Sigma-Aldrich
庚烷
greener alternative
99%, anhydrous
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)5CH3
CAS号:
分子量:
100.20
Beilstein:
1730763
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
NACRES:
NA.22
bp:
98 °C (lit.)
等級
anhydrous
品質等級
蒸汽密度
3.5 (vs air)
蒸汽壓力
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
化驗
99%
自燃溫度
433 °F
expl. lim.
7 %
環保替代產品特色
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
折射率
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
溶解度
water: insoluble
密度
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
環保替代類別
SMILES 字串
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI 密鑰
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Heptane is an environmentally preferable solvent compared to hexane and thus align with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
greener alternative product
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
24.8 °F
閃點(°C)
-4 °C