主要文件
5.89572
Sigma-Aldrich
环己烷
99.5%, anhydrous
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12
CAS号:
分子量:
84.16
Beilstein:
1900225
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
NACRES:
NA.22
bp:
80.7 °C (lit.)
等級
anhydrous
品質等級
蒸汽密度
2.9 (vs air)
蒸汽壓力
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
化驗
99.5%
自燃溫度
500 °F
expl. lim.
9 %
折射率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
密度
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChI 密鑰
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
-4.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-20 °C - closed cup