主要文件
573113
Millipore
蔗糖
Molecular Biology Grade
别名:
蔗糖, α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-吡喃葡萄糖基β-D-呋喃果糖苷, β-D-果糖-α-D-吡喃葡萄糖苷, D(+)-蔗糖, 糖
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H22O11
CAS号:
分子量:
342.30
Beilstein:
90825
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
NACRES:
NA.79
等級
Molecular Biology
品質等級
化驗
≥99%
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
mp
185-187 °C (lit.)
溶解度
water: soluble
吸收
≤0.100 at 280 nm
≤0.120 at 260 nm
異物活動
DNases, proteases, RNases, none detected
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI 密鑰
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
分子生物学试剂。
警告
毒性:标准处理(A)
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1