Key Documents
567051-M
Millipore
西奈芬净
InSolution, ≥95%, antibiotic
别名:
InSolution西奈芬净, SF,腺苷鸟氨酸,A9145
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H23N7O5
CAS号:
分子量:
381.39
分類程式碼代碼:
12352200
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
liquid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C15H23N7O5/c16-6(1-2-7(17)15(25)26)3-8-10(23)11(24)14(27-8)22-5-21-9-12(18)19-4-20-13(9)22/h4-8,10-11,14,23-24H,1-3,16-17H2,(H,25,26)(H2,18,19,20)/t6-,7-,8+,10+,11+,14+/m0/s1
InChI 密鑰
LMXOHSDXUQEUSF-YECHIGJVSA-N
一般說明
一种抗利什曼虫核苷抗生素,可作为S-腺苷-L-蛋氨酸(SAM,AdoMet)甲基转移酶特异性抑制剂。
生化/生理作用
主要靶标
-腺苷-L-蛋氨酸(SAM,AdoMet)甲基转移酶
警告
毒性:标准处理(A)
外觀
10 mM(2 mg/524 µl)的H₂O溶液。
重構
初次融化后,等分并冷冻(-20°C)。
其他說明
Cheng, D., et al. 2004.J. Biol. Chem.279, 23892.
Lin, Q., et al. 2001.J. Am. Chem. Soc.123, 11608.
Zingg, J.M., et al. 1996.Nucleic Acids Res.24, 3267.
McCammon, M.T., and Parks, L.W.1981.J. Bacteriol.145, 106.
Pugh, C.S.G., et al. 1978.J. Biol. Chem.253, 4075.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3