主要文件
553506-M
Sigma-Aldrich
RAP,人,重组,大肠埃希菌
别名:
受体相关蛋白
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
化驗
≥90% (SDS-PAGE)
品質等級
形狀
liquid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
儲存溫度
−70°C
一般說明
重组人RAP与GST融合,在大肠埃希菌中表达,随后用凝血酶切割以去除GST。受体相关蛋白(RAP)拮抗低密度脂蛋白受体家族某些成员的配体结合,如低密度脂蛋白受体相关蛋白(LRP)和极低密度脂蛋白(VLDL)受体。促进野生型低密度脂蛋白受体(LDLR)及其一些2类突变体的正确折叠和随后的胞吐运输。用于阻断LRP或VLDL受体的典型浓度为200-300nm;对于LDLR的拮抗作用,建议使用1 µM。
重组人RAP与GST融合,在大肠埃希菌中表达,随后用凝血酶切割以去除GST。拮抗低密度脂蛋白受体家族某些成员的配体结合,如低密度脂蛋白受体相关蛋白(LRP)和极低密度脂蛋白(VLDL)受体。促进野生型低密度脂蛋白受体(LDLR)及其一些2类突变体的正确折叠和随后的外显子运输。表达为GST融合蛋白,随后与凝血酶裂解。阻断LRP或VLDL受体的典型浓度为200-300nm。对于LDLR的拮抗作用,建议使用1 µM。
警告
毒性:标准处理(A)
外觀
150 mM NaCl, 100 mM Tris-HCl, pH 7.4.
重構
初次解冻后,分装冻存(-70°C)。
其他說明
Li, Y., et al. 2002.Biochemistry41, 4921.
Salicioni, A.M., et al. 2002.J. Biol. Chem.277, 16160.
Anderson, O.M., et al. 2001.Biochemistry40, 15408.
Bu, G. 2001.Int. Rev. Cytol.209, 79.
Williams, S.E., et al. 1992.J. Biol. Chem.267, 9035
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1