蒸汽密度
2.7 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
0.42 mmHg ( 20 °C)
描述
isocratic
產品線
LiChrosolv®
化驗
≥99.7% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
技術
HPLC: suitable
雜質
≤0.2% Water
蒸發殘留物
≤0.002%
透射率
270 nm, ≥30%
280 nm, ≥60%
300 nm, ≥75%
350 nm, ≥99%
折射率
n20/D 1.479 (lit.)
運動黏度
2.14 cSt
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 87 °C
密度
1.10 g/mL (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI 密鑰
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- Chemical analysis of acoustically levitated drops by Raman spectroscopy.: 创新地将声悬浮与拉曼光谱相结合,以非接触式背景下分析液滴的化学性质——使用 DMSO 溶剂的情况下非常有用( Tuckermann et al., 2009)。
注意
在室温下容易过冷并缓慢重融。 固化产品可以通过加热至室温来重新液化,而不会损害产品。
規格
空气中的饱和浓度:8.0 g/m3(20 °C)
準備報告
产品已经过0.5 μm过滤器过滤
分析報告
纯度(GC): ≥ 99.7 %
水: ≤ 0.2 %
蒸发残留物: ≤ 0.002 %
透射率(270 nm处): ≥ 30 %
透射率(280 nm处): ≥ 60 %
透射率(300 nm处): ≥ 75 %
透射率(从350起 nm开始): ≥ 99 %
水: ≤ 0.2 %
蒸发残留物: ≤ 0.002 %
透射率(270 nm处): ≥ 30 %
透射率(280 nm处): ≥ 60 %
透射率(300 nm处): ≥ 75 %
透射率(从350起 nm开始): ≥ 99 %
法律資訊
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup