主要文件
5.34032
Sigma-Aldrich
氮氧化物抑制剂IV,GKT136901
别名:
氮氧化物抑制剂IV,GKT136901
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H15ClN4O2
分子量:
366.80
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
化驗
≥98% (HPLC)
品質等級
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
pale yellow to brown
溶解度
DMSO: 50 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Clc1c(cccc1)[n]2[nH]c3c([c]2=O)c([n]([c](c3)=O)Cc4ncccc4)C
InChI
1S/C19H15ClN4O2/c1-12-18-15(10-17(25)23(12)11-13-6-4-5-9-21-13)22-24(19(18)26)16-8-3-2-7-14(16)20/h2-10,22H,11H2,1H3
InChI 密鑰
DNKYHHFCPXKFIY-UHFFFAOYSA-N
一般說明
口服可生物利用的无毒吡唑吡啶二酮类化合物,可作为含NOX1-和NOX4的NADPH氧化酶活性的有效可逆抑制剂(Ki分别为160和165 nm,Amplex Red测定法),且无抗氧化特性。在较高浓度下,会影响NOX2(Ki = 1.53 uM)。可阻断表达PMN细胞膜的NOX同工酶中NOX介导的ROS(活性氧)爆发。在浓度为10 µM时,对黄嘌呤氧化酶、脂氧合酶-5/12、髓过氧化物酶、MAO-B、iNOS和eNOS、几种细胞色素P450同工酶、PTP1B和含有代表性离子通道和激酶的组合物的亲和力较差。与一氧化氮、超氧阴离子自由基和羟基自由基相比可作为过氧亚硝基的选择性清除剂。
请注意,由于水含量的变化,该化合物的分子量因批次而异。特定批次的分子量参见小瓶标签或分析证书。所提供的分子量代表不含水的基础分子量。
生化/生理作用
主要目标
含NOX1和NOX4的NADPH氧化酶活性
可逆:是
细胞渗透性:是
包裝
在惰性气体下包装
警告
毒性:标准处理(A)
重構
只可使用新鲜DMSO复溶。
复溶后分装冻存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存3个月。
其他說明
Schildknecht, S., et al. 2014.Curr.Med. Chem.21, 365.
Laleu, B., et al. 2010.J. Med. Chem.53, 7715.
Sedeek, M., et al. 2010.Am. J. Physiol.Renal Physiol.299, F1348.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3