主要文件
5.33869
Sigma-Aldrich
Sigma-2受体拮抗剂,CT01344
别名:
Sigma-2受体拮抗剂,CT01344
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H18Cl2F3N
分子量:
376.24
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
≥98% (HPLC)
品質等級
形狀
oil
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
light yellow
溶解度
DMSO: 50 mg/mL
儲存溫度
−20°C
一般說明
一种细胞可渗透的苄胺化合物,可以穿过血脑屏障,并作为 Sigma-2/孕激素受体膜组分 1(PGRMC1)受体的选择性拮抗剂。研究表明,可竞争性地取代了人 B 细胞系匀浆中的选择性放射性配体(3H-DTG)(Ki = 48 nM)。有效阻止 Aβ 对膜运输的影响(EC50 = 8.7 µM),并取代与培养的神经元结合的 Aβ(EC50 = 3.9 µM)。它也可以逆转 Aβ 寡聚体介导的运输缺陷(EC50 = 7.3 µM),并在阿尔茨海默′氏病鼠模型中恢复正常的突触功能和认知能力(10 - 30 mg/kg,口服,持续 5.5 个月)。研究表明,在制备 Aβ 低聚物之前 1 小时或之后 1 小时添加均有效。
请注意,由于水含量变化,该化合物的分子量是批次特异性的。就特定批次的分子量,请参阅样品瓶标签或分析证书。所提供的分子量代表无水的基线分子量。
生化/生理作用
主靶
Sigma-2
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重構
重悬后,等分并冻存(-20°C)。储备液在 -20°C 条件下可稳定保存 3 个月。
其他說明
Izzo, P.M., et al. 2014.Plos One.9, e111898.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3