Key Documents
528124
Sigma-Aldrich
荜茇酰胺
A cell-permeable, orally bioavailable natural product isolated from the plant species, Piper longum L, which selectively induces cell death in cancer cells that express both wild-type and mutant p53.
别名:
荜茇酰胺, 胡椒碱,(E)-1-(3-(3,4,5-三甲氧基苯基)丙烯酰基)-5,6-二氢吡啶-2(1H)-酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H19NO5
CAS号:
分子量:
317.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥97% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
off-white
溶解度
DMSO: soluble
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C1N(C(/C=C/C2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2)=O)CCC=C1
InChI
1S/C17H19NO5/c1-21-13-10-12(11-14(22-2)17(13)23-3)7-8-16(20)18-9-5-4-6-15(18)19/h4,6-8,10-11H,5,9H2,1-3H3/b8-7+
InChI 密鑰
VABYUUZNAVQNPG-BQYQJAHWSA-N
一般說明
从植物物种Piper longum L中分离的可渗透细胞的口服生物可利用的天然产物,其选择性地诱导剂量依赖性地从1–15 µM开始表达野生型和突变型p53的癌症细胞中的细胞死亡,但不诱导原代正常细胞和未转化的永生化细胞。它显著增强野生型p53和PUMA表达,并在各种类型的癌症细胞中抑制几种促生存蛋白的表达,包括BCL2,surviving和XIAP,但在正常细胞中不抑制。它可能通过与氧化性应激反应物(例如GSTP1和CBR1)的相互作用在几种人类癌细胞(EJ,MDA-MB-231,U2OS和MDA-MB-435)中引发ROS和凋亡,并且可以在EJ细胞中被NAC(3 mM)逆转。此外,它在异种移植肿瘤小鼠中表现出抗肿瘤作用并抑制血管形成,而没有明显的毒性,并且在MMTV-PyVT乳腺癌转基因小鼠模型中抑制肿瘤生长及其相关转移(2.4 mg/kg,每天,持续两周,i.p.),其比紫杉醇更有效。
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:监管审查(Z)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他說明
Raj, L., et al. 2011.Nature475, 231.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3