主要文件
524653
Millipore
PBS-吐温® 片剂
tablet, 140 mM NaCl, 3 mM KCl, 0.05% TWEEN 20 Detergent, 10 mM phosphate buffer, pH 7.4 at 25°C
别名:
磷酸盐缓冲盐水-吐温®20片
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105319
NACRES:
NA.25
产品名称
PBS-吐温® 片剂, Dissolve one tablet in 1 liter of deionized water to yield 140 mM NaCl, 3 mM KCl, 0.05% TWEEN 20 Detergent, 10 mM phosphate buffer, pH 7.4 at 25°C. Note: 1 each = 10 tablets.
品質等級
形狀
tablet
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
溶解度
deionized water: 1 tablet/liter
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
一般說明
在25°C下,将一片片剂溶于1升去离子水中,得到140 mM NaCl,3 mM KCl,0.05%吐温20®洗涤剂,10 mM磷酸盐缓冲液,pH值7.4。注意:1个=10片。
开发用于免疫分析应用。在25°C,将一片片剂溶于在1升去离子H2O中,得到140 mM NaCl,2.7 mM KCl,0.05%吐温® 20洗涤剂和10 mM磷酸盐缓冲液,pH值7.4。注意:1个=10片。
警告
毒性:刺激性(B)
重構
复溶后,储存在冰箱(4°C)中或过滤灭菌,并储存在室温(20°C)下。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3