主要文件
523350
Sigma-Aldrich
PTIO
Nitric oxide radical scavenger.
别名:
PTIO
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H17N2O2
CAS号:
分子量:
233.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (titration)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
dark blue
溶解度
ethanol: soluble
water: soluble
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[N+]1(=C([NH](=O)C(C1(C)C)(C)C)c2ccccc2)[O-]
InChI
1S/C13H17N2O2/c1-12(2)13(3,4)15(17)11(14(12)16)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,1-4H3
InChI 密鑰
DYUUGILMVYJEHY-UHFFFAOYSA-N
一般說明
一氧化氮自由基清除剂。以化学计量方式与一氧化氮反应,不影响一氧化氮合酶活性。抑制实体瘤中增强的血管通透性。
生化/生理作用
主要靶标
一氧化氮自由基清除剂
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
警告
毒性:刺激性(B)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定保存至多3个月。避免溶液反复冻融。
其他說明
Hogg, N., et al. 1995.Free Radic.Res. 22, 47.
Maeda, H., et al. 1994.Jpn.J. Cancer Res.85, 331.
Yoshida, M., et al. 1994.Biochem.Biophys.Res. Commun.202, 923.
Akaike, T., et al. 1993.Biochemistry32, 827.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3