主要文件
5202
Millipore
L-苯丙氨酸
别名:
L-Phenylalanine, Phe
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H11NO2
CAS号:
分子量:
165.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
NACRES:
NA.26
化驗
≥98.5% dry basis (titration)
品質等級
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
pH值
5.4-6.0 (20 °C, 10 g/L)
mp
275-283 °C
溶解度
water: soluble
密度
1.34 g/cm3 at 20 °C
正離子痕跡
heavy metals (as Pb): ≤20 ppm
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
InChI 密鑰
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Essential amino acid for human development.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
重構
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 year at -20°C.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1