主要文件
5.08739
Millipore
环己酰亚胺
InSolution, ≥98%
别名:
InSolution环己酰亚胺,高纯度, 4-((R)-2-((1S,3S,5S)-3,5-二甲基-2-氧代环己基)-2-羟乙基)哌啶-2,6-二酮,Actidione
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H23NO4
CAS号:
分子量:
281.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
liquid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C15H23NO4/c1-8-3-9(2)15(20)11(4-8)12(17)5-10-6-13(18)16-14(19)7-10/h8-12,17H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18,19)/t8-,9-,11-,12+/m0/s1
InChI 密鑰
YPHMISFOHDHNIV-FSZOTQKASA-N
生化/生理作用
主要靶标
移位酶
可逆性:是
细胞渗透性:是
警告
毒性:&
外觀
300 mM(100 mg/1.185 ml)环己酰亚胺的DMSO无菌滤过溶液,高纯度(货号239764)。
重構
初次融化后,分装并冷冻(-20°C)。分装后在-20°C下可稳定保存6个月。
其他說明
Christner, C., et al. 1999.J. Med. Chem.42, 3615.
Lu, Q., et al. 1996.Arch.生物化学。Biophys.334, 175.
Chow, S.C., et al. 1995.Exp.Cell Res.216, 149.
Cotter, T.G., et al. 1992.Anticancer Res.12, 773.
Takano, Y.S., et al. 1991.J. Pathol.163, 329.
Waring, P. 1990.J. Biol. Chem.265, 14476.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3