Key Documents
48-611MAG
Millipore
MILLIPLEX® Akt/mTOR磷蛋白磁珠11-Plex套件 - 胞信号多重检测
别名:
Akt/mTOR Signaling immunoassay, Luminex® Cell Signaling Assay, Millipore Cell Signaling Assay, Signal Transduction Assay
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161503
NACRES:
NA.47
物種活性
human
品質等級
製造商/商標名
Milliplex®
技術
multiplexing: suitable
檢測方法
fluorometric (Luminex® xMAP®)
儲存溫度
2-8°C
一般說明
Akt信号通路是癌症中最常见的信号通路之一,在调节细胞生长发育、细胞周期、能量稳态和细胞存活等广泛的细胞过程中发挥重要作用。Akt是一种丝氨酸/苏氨酸激酶,可磷酸化超过100种蛋白质底物,从而介导细胞存活和增殖信号,本身在各种肿瘤类型中经常被过度磷酸化。 虽然我们不知道Akt基因本身在癌症中发生突变,但Akt的许多上游调控因子,包括IR、IRS、PI3K和PTEN,都是致癌基因和肿瘤抑制因子。在Akt的下游,哺乳动物雷帕霉素靶蛋白(mTOR)复合物是生长和代谢的关键调节因子。 由于Akt/mTOR信号通路中的几乎所有物质都受到磷酸化的协调调节,因此要了解该通路在正常生理过程和癌症、糖尿病等疾病中的作用,就需要同时测量多个蛋白靶点的磷酸化状态。
特異性
本组套中抗体与任何其他分析物之间的交叉反应性不可检出或可忽略不计。
應用
使用Luminex技术的细胞内基于珠的多重检测能够同时进行组织和细胞裂解液样品中多种磷酸化和总途径蛋白的相对定量。将复用结果与蛋白质印迹结果进行比较。
建议过夜(4°C)孵育以获得最佳效果。
本试验要求每孔25 μL稀释细胞裂解液。
该试剂盒必须使用Assay Buffer 2(提供)运行。
该试验建议的蛋白质浓度范围为15至150 ng/孔(25 μL/孔,600至6,000 ng/mL)。
可用分析物:
  • Akt (Ser473)
  • GSK3α (Ser21)
  • GSK3β (Ser9)
  • IGF1R (Tyr1135/Tyr1136)
  • IR (Tyr1162/Tyr1163)
  • IRS1 (Ser636)
  • mTOR (Ser2448)
  • p70S6K (Thr412)
  • PTEN (Ser380)
  • RPS6 (Ser235/Ser236)
  • TSC2 (Ser939)
包裝
96孔板
儲存和穩定性
试剂盒组件的建议储存温度为2 - 8°C。
法律資訊
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
访问文档库
相关内容
Learn how multiplexing with MILLIPLEX® multiplex assays can help simplify cancer research by measuring multiple circulating biomarkers at once. Find multiplex panels to analyze JAK-STAT, mTOR, MAPK, SAPK, TGFβ signaling pathways, and more.