Merck
4.80763
SAFC
Sodium hydroxide solution
8 M, EMPROVE® EXPERT
制药生产
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352305
产品名称
氢氧化钠溶液,8 mol/L, EMPROVE® EXPERT
品質等級
產品線
EMPROVE® EXPERT
形狀
liquid
pH值
14 (20 °C in H2O)
密度
1.28 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
no temp limit
一般說明
EMPROVE® EXPERT
分析報告
含量测定(酸度计,氢氧化钠)7.9-8.1 mol/l
碳酸盐(以Na₂CO₃计)≤ 1.0 %
氯化物(Cl)≤ 50 ppm
硫酸盐(SO₄)≤ 30 ppm
重金属(以Pb计)≤ 5.0 ppm
Al(铝)≤ 10 ppm
Fe(铁)≤ 3 ppm
残留溶剂(ICH Q3C)...按生产工艺排除0.2 µm过滤
本产品由氢氧化钠颗粒欧洲药典、英国药典、日本药典、美国药典和符合美国药典的注射用水(wfi)制成,符合欧洲药典的高纯水(hpw)。
元素杂质规范是根据ICH Q3D(元素杂质指南)制定的。除非另有说明,否则 1-3 类元素不可能超过 ICH Q3D 选项 1 的限制(*)。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
也與該產品經常一起購買
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1