化驗
≥95% (HPLC)
形狀
powder
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
pale yellow
溶解度
DMSO: 50 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(C1=CC=CC(SCC2=CC=CC(NC3=NC(NN=C4C5=CC=C(N6CCOCC6)C=C5)=C4C=N3)=C2)=C1)O
InChI 密鑰
JTMFLTNSCRPRHU-UHFFFAOYSA-N
一般說明
一种吡唑并嘧啶化合物,可阻止ADP从肌动球蛋白复合物中释放,并作为肌球蛋白V的肌动蛋白刺激的ATP酶活性的有效,可逆和非竞争性抑制剂(单头和双头肌球蛋白V的Ki=6.3和5.5 µM)。显示出优于肌球蛋白II和肌球蛋白IV的选择性(在50 µM时抑制<10%),并且仅最小程度地抑制Cdk1/B、CHK1、Plk1、Abl、ERK2、CKII和Aurora-B的激酶活性(在100 µM时抑制<10%)。
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他說明
Islam, K., et al. 2010.Angew.Chem. Int. Ed.49, 8484.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3