主要文件
475897
Sigma-Aldrich
莫能菌素甲酯
A neutral analog of monensin.
别名:
莫能菌素甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C37H64O11
分子量:
684.90
分類程式碼代碼:
12352200
品質等級
化驗
≥98% (TLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
顏色
white
溶解度
ethanol: 68 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
一般說明
用于制备离子选择电极的离子选择膜。
莫能菌素的中性类似物。用于制备离子选择电极的离子选择膜
生化/生理作用
主要靶标
用于制备离子选择电极的离子选择膜
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
警告
毒性:高毒性(H)
重構
在复溶后存放于冰箱(4°C)。贮备液在4°C条件下可稳定保存6个月。在酸性溶液中不稳定。
其他說明
Schindler, J.G.,and Schindler, M.M.1987.Biomed.Tech. (Berl.)32, 22.
Chamberlin, J.W.1978.Org.Mass Spect.3, 271.
由于该运输中有害物质的性质,您的订单可能需要支付额外的运输费用。某些尺寸的产品可免除其他有害材料的运输费用。请与您当地的销售办事处联系,以获取有关这些费用的更多信息。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3