化驗
≥98% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
溶解度
water: 5 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
N([C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)[C@H](CC)C)C
InChI
1S/C67H124N18O15/c1-18-38(12)53(71)67(100)85-51(32-52(70)86)66(99)84-50(31-37(10)11)64(97)79-45(24-20-22-26-69)61(94)75-42(16)58(91)82-47(28-34(4)5)62(95)76-39(13)55(88)73-40(14)57(90)81-48(29-35(6)7)63(96)77-41(15)56(89)78-44(23-19-21-25-68)60(93)74-43(17)59(92)83-49(30-36(8)9)65(98)80-46(54(72)87)27-33(2)3/h33-51,53H,18-32,68-69,71H2,1-17H3,(H2,70,86)(H2,72,87)(H,73,88)(H,74,93)(H,75,94)(H,76,95)(H,77,96)(H,78,89)(H,79,97)(H,80,98)(H,81,90)(H,82,91)(H,83,92)(H,84,99)(H,85,100)/t38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,53-/m0/s1
InChI 密鑰
HOLQXBRPSSZJMZ-FGRXCANLSA-N
一般說明
生化/生理作用
α-subunit of G-proteins
包裝
警告
序列
外觀
重構
其他說明
Park, H.S., et al. 2000. Biochim. Biophys. Acta1484, 151.
Zhang, C., et al. 1996. FEBS Lett. 386, 185.
Leyte, A., et al. 1992. EMBO J.11 4795.
Higashijima, T., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 14176.
水污染物質分類(WGK)
WGK 3