主要文件
371818
Sigma-Aldrich
G蛋白βγ 结合肽,mSIRK
A cell-permeable, N-myristoylated G-protein βγ selective binding peptide that disrupts the interaction between α and βγ subunits and promotes the α subunit dissociation without stimulating nucleotide exchange.
别名:
G蛋白βγ 结合肽,mSIRK
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C93H150N20O25
分子量:
1948.31
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
lyophilized
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
溶解度
DMSO: 5 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
一般說明
一种细胞可渗透的N-肉豆蔻酰化G蛋白βγ选择性结合肽,在不刺激核苷酸交换的情况下破坏α和βγ亚基之间的交互效应并促进α亚基解离。据报道可引起RASM(大鼠动脉平滑肌)和Rat2细胞中ERK1/2的快速激活(EC50 ~2.5-5 µM)。促进JNK和p38 MAP激酶的磷酸化。还会增加磷脂酶C的活性,并导致Ca2+从内部存储中释放出来。
一种细胞可渗透的N-肉豆蔻酰化G蛋白βγ选择性结合肽,在不刺激核苷酸交换的情况下破坏α和βγ亚基之间的交互效应并促进α亚基解离。显示可引起大鼠动脉平滑肌和Rat2细胞中ERK1/2的快速激活(EC50 ~2.5-5 µM)。还会促进JNK和p38 MAP激酶,磷脂酶C的磷酸化,并导致Ca2+从内部存储中释放出来。也可用阴性对照(目录编号371820)。
生化/生理作用
主要靶标
N-肉豆蔻酰化G蛋白βγ选择性结合
产物不与ATP竞争。
可逆:否
对大鼠动脉平滑肌和Rat2细胞ERK1/2激活的EC50 ~ 2.5 - 5 µM
细胞可渗透性:是
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
序列
Myr-N-Ser-Ile-Arg-Lys-Ala-Leu-Asn-Ile-Leu-Gly-Tyr-Pro-Asp-Tyr-Asp-OH
重構
复溶后,等分并冷冻(-20°C)。储备溶液在 -20°C 下可稳定保存 4 个月。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1