主要文件
368056
Sigma-Aldrich
颗粒酶B抑制剂IV
The Granzyme B Inhibitor IV controls the biological activity of Granzyme B. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
别名:
颗粒酶B抑制剂IV, Ac-IEPD-CHO,Caspase-8抑制剂III
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H34N4O9
分子量:
498.53
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥97% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
溶解度
DMSO: 5 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
一般說明
颗粒酶B和半胱天冬酶B的可逆抑制剂。
颗粒酶B的可逆抑制剂也可抑制半胱天冬酶B。颗粒酶B是一种蛋白酶,通过细胞毒性淋巴细胞参与快速靶细胞死亡的诱导。
生化/生理作用
主要靶标
颗粒酶B
产物不与ATP竞争。
可逆性:是
细胞渗透性:否
警告
毒性:标准处理(A)
序列
Ac-Ile-Glu-Pro-Asp-CHO
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他說明
Harris, J.L., et al. 1998.J. Biol. Chem. 273, 27364.
Thornberry, N.A., et al. 1997.J. Biol. Chem.272, 17907.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1