主要文件
3541
Sigma-Aldrich
谷胱甘肽,还原,游离酸
>98% (titration), solid, endogenous antioxidant, Calbiochem®
别名:
谷胱甘肽,还原,游离酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H17N3O6S
CAS号:
分子量:
307.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
NACRES:
NA.25
产品名称
谷胱甘肽,还原,游离酸, Glutathione, Reduced, Free Acid, CAS 70-18-8, is a tripeptide that serves as an endogenous antioxidant and provides protection against auto-oxidation.
品質等級
描述
RTECS - MC0556000
Merck USA index - 14, 4475
化驗
>98% (titration)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
顏色
white
溶解度
water: 1 mg/mL
DMF: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
SCC(NC(=O)CCC([N+H3])C(=O)[O-])C(=O)NCC(=O)O
InChI
1S/C10H17N3O6S/c11-5(10(18)19)1-2-7(14)13-6(4-20)9(17)12-3-8(15)16/h5-6,20H,1-4,11H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19)
InChI 密鑰
RWSXRVCMGQZWBV-UHFFFAOYSA-N
一般說明
谷胱甘肽是一种由半胱氨酸、甘氨酸和谷氨酸组成的三肽。在细胞中谷胱甘肽以还原(GSH)和氧化(GSSG)两种形式存在。谷胱甘肽还原(GSH)与谷胱甘肽氧化(GSSG)的比例决定了细胞的氧化还原状态。健康的静息细胞GSH/GSSG比值为100。在氧化应激的细胞中,GSH/GSSG的比值下降到1到10之间。谷胱甘肽也被认为是硫醇缓冲液,它使许多蛋白质的巯基保持还原形式。它仅在细胞色素P450系统中产生,并主动泵送到线粒体。谷胱甘肽耗竭可导致神经退行性疾病、肺部疾病、免疫疾病、心血管疾病、慢性年龄相关疾病、肝脏疾病、囊性纤维化和衰老过程。
應用
谷胱甘肽、还原、游离酸已用于洗脱纯化后的GST-OTUD6A蛋白(使用谷胱甘肽琼脂糖)。
生化/生理作用
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2