主要文件
345744
Sigma-Aldrich
三唾液酸四己糖神经节苷脂(GT1b)三铵盐,牛脑
Inhibits Con A-stimulated mitogenesis in murine T cells.
别名:
三唾液酸四己糖神经节苷脂(GT1b)三铵盐,牛脑, Neu5Acα2,3Galβ1,3GalNAcβ1,4(Neu5Acα2,8Neu5Acα2,3)Galβ1,4Glcβ1,1 神经酰胺,3NH₄
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C95H162N5O47 · 3NH4
分子量:
2180.42
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (TLC)
形狀
lyophilized
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
溶解度
ethanol: soluble
methanol: soluble
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
一般說明
分子量2180.5(基于硬脂酰 - 18:0)。
抑制鼠T细胞中Con A刺激的有丝分裂发生癌症患者的淋巴细胞标志物。无需去污剂或胆汁盐即可通过细菌和其他哺乳动物神经氨酸酶轻松转化为GD1b-二唾液酸神经节苷脂。
由牛灰质制备的三唾液酸神经节苷脂。无需去污剂或胆汁盐即可通过细菌和哺乳动物唾液酸酶轻松转化为GD1b-二唾液酸神经节苷脂。抑制伴刀豆球蛋白A刺激的鼠T细胞中的有丝分裂。癌症患者的淋巴细胞标志物。
注意:该产品不得用于动物治疗,体内研究或与牲畜的任何其他接触程序。
生化/生理作用
主要靶标
抑制鼠T细胞中Con A刺激的有丝分裂发生
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
警告
毒性:刺激性(B)
準備報告
对于水性系统,溶解在少量乙醇中,然后在缓冲液或介质中超声处理,或通过超声处理将干燥的样品直接溶解在水性缓冲液中。溶液可以过滤灭菌。
重構
在复溶后存放于冰箱(4°C)。储备液在4°C条件下可稳定保存6个月。
其他說明
Hakomori, S. 1985.Cancer Res.45, 2405.
Momoi, T., et al. 1976.Biochim.Biophys.Acta441, 488.
Warren, L. 1959.J. Biol. Chem.234, 1971.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1