Key Documents
344342
Millipore
D-果糖-6-磷酸二钠
"A glycolytic intermediate formed by the isomerization of glucose-6-phosphate.
别名:
D-果糖-6-磷酸二钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分類程式碼代碼:
12352201
NACRES:
NA.79
品質等級
化驗
≥95% (chromatography)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
雜質
≤0.50% Fructose-1,6-diphosphate
顏色
white
溶解度
water: 10 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C6H13O9P.2Na/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;;/h3,5-8,10-11H,1-2H2,(H2,12,13,14);;/q;2*+1/p-2/t3-,5-,6-;;/m1../s1
InChI 密鑰
ZWRAEINUXILZBD-ABICQQBESA-L
一般說明
由6-磷酸葡萄糖异构化形成的糖酵解中间体。
警告
毒性:标准处理(A)
重構
溶解后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3