主要文件
341286
Sigma-Aldrich
抗法呢基兔pAb
liquid, Calbiochem®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
liquid
包含
≤0.1% sodium azide as preservative
物種活性(以同源性預測)
all
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
同型
IgG
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
兔多克隆抗法呢基可识别多种物种中的法呢基。也识别KLH。经验证可用于ELISA和免疫荧光。
可识别法呢基。也识别KLH。
纯化的兔多克隆抗体。可识别法呢基。
免疫原
与KLH偶联的呢基半胱氨酸
應用
ELISA(1:1000)
免疫荧光(1:50)
免疫印迹(不推荐;见备注)
包裝
请参考特定浓度批号的标签。
警告
毒性:标准处理(A)
外觀
在PBS中。
重構
初次融化后,等分并冷冻(-20°C)。
其他說明
Baron, R., et al. 2000.Proc.Natl.Acad.Sci. USA97, 11626.
Lin, H.P., et al. 1999.J. Gen.Virol.80, 91.
Aspbury, R.A., et al. 1998.Biochim Biophys Acta1392, 265.
Gromov, P.S., et al. 1996.Electrophoresis17, 1728.
Zhang, F.L. & Casey, P.J.1996.Annu.Rev. Biochem.65, 241.
识别已被C-A-A-X基序的香叶基香叶基转移酶的法尼基转移酶异戊二烯化的蛋白质。也识别KLH。由于异戊二烯基化基序的疏水性,不适用于免疫印迹。最佳工作稀释度由与测定条件相关的变量决定。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1