Key Documents
324715
Sigma-Aldrich
内切蛋白酶 Lys-C,测序级,产酶溶杆菌
别名:
内切蛋白酶 Lys-C,测序级,产酶溶杆菌
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
等級
Proteomics Grade
品質等級
化驗
≥90% (SDS-PAGE)
形狀
lyophilized
比活性
≥200 units/mg protein
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
相关类别
一般說明
来自产酶溶杆菌的天然胞内蛋白酶Lys-C。一种丝氨酸蛋白酶,能特异性水解肽类和蛋白质类中赖氨酸羧基侧的酰胺和肽酯键。用于蛋白测序或序列确认、蛋白结构域分析和融合蛋白的裂解。受抑肽酶、DFP、亮抑蛋白酶肽和TLCK抑制。
来自产酶溶杆菌的天然胞内蛋白酶Lys-C。一种丝氨酸蛋白酶,能特异性水解肽类和蛋白质类中赖氨酸羧基侧的酰胺和肽酯键。用于蛋白测序或序列确认、蛋白结构域分析和融合蛋白的裂解。受抑肽酶、DFP、亮抑蛋白酶肽和TLCK抑制。建议的工作浓度:1:20至1:100(按重量计,蛋白酶:蛋白质)用于序列分析。
警告
毒性:有害(C)
單位定義
一个单位定义为在25°C,pH 7.7下,每分钟水解1.0 µmol Tos-Gly-Pro-Lys-pNA的酶量。
外觀
从50 mM HEPES,10 mM EDTA,5 mg/ml棉子糖(pH 8.0)中冻干。
重構
在50 µl蒸馏H₂O中复溶。
复溶后,等分并冷冻长期保存(-20°C),或冷藏(4°C)短期保存。储备溶液在4°C下可稳定保存2天,在-20°C下可稳定保存1个月。