主要文件
2711-10050
Millipore
NovaSeptum®细胞培养取样装置
High Purity Application; 50mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104105
eCl@ss:
36101790
材料
316 stainless steel cannula (ASTM)
polyester body
septum (Medical grade platinum-cured silicone)
品質等級
產品線
NovaSeptum®
製造商/商標名
NovaSeptum®
應用
生物反应器的细菌计数和取样
法律資訊
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany