形狀
solution
品質等級
不包含
preservative
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
雜質
C1q, none detected (Ouchterlony using various dilutions of goat anti-human C1q antiserum.)
顏色
clear amber
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
一般說明
已耗尽C1q补体成分的人血清。C1q耗尽的人血清,通过0.22 µm过滤器无菌过滤。本产品具有以下质量标准:
包裝
请参考特定浓度批号的标签。
警告
毒性:标准处理(A)
單位定義
经典途径活性:通过经典途径活性测量的一个C1qH50单位定义为当在推荐体积的C1q-Dpl存在下于37°C在总反应体积为500 µl GVB++的条件下孵育30分钟时,产生3 x 10⁷ EA的50%裂解所需的C1q量。复溶时的CH50功能活性:一个CH50单位定义为C1q-Dpl的输入,用C1q或NHS补体标准品复溶,当在1.5 ml GVB++的总反应体积中于37°C孵育60分钟时,产生1 x 10⁸ EA的50%裂解。替代途径活性:整个替代途径活性(APH50)的一个单位定义为C1q-Dpl或NHS补体标准品的输入,当在总反应体积为75 ml GVB°(含Mg-EGTA的最终浓度为13.3 mM)中于37°C孵育30分钟时,产生1.5 x 10⁷兔红细胞的50%裂解。
外觀
在PBS,≤0.1%叠氮化钠,pH 7.4中。
準備報告
由已经认证检测显示对HBsAg以及HCV、HIV-I和HIV-II抗体呈阴性的血清而制备。
重構
初次解冻后,分装冻存(-70°C)。
其他說明
Ouchterlony使用不同稀释度的山羊抗人C1q抗血清未检测到C1q。以下信息因批次而异,可在检验报告中找到:
经典途径活性:通过经典途径活性测量的一个C1qH50单位定义为当在推荐体积的C1q-Dpl存在下于37°C在总反应体积为500 μl GVB++的条件下孵育30分钟时,产生3 x 107 EA的50%裂解所需的C1q量。
•每次测定C1q-Dpl血清的推荐体积
•在C1q-Dpl的推荐输入下,C1qH50单位/mg纯化C1q
•输入纯化C1q以产生1 C1qH50:
•在C1q-Dpl的推荐输入下,C1qH50单位/mL NHS补体标准品
•输入NHS补体标准品中C1q以产生1 C1qH50
•比率
•在C1q-Dpl的推荐输入下,背景A412 EA空白读数
CH50复溶后的功能活性:一个CH50单位定义为C1q-Dpl的输入,用C1q或NHS补体标准品复溶,当在1.5 ml GVB++的总反应体积中于37°C孵育60分钟时,产生1 x 108 EA的50%裂解。
•CH50/mL NHS标准品
•CH50/mL C1q-Dpl用100 μg C1q/mL复溶:
•比率
替代途径活性:一个单位的整个替代途径活性(APH50)定义为C1q-Dpl或NHS补体标准品的输入,当在总反应体积为75 ml GVB°(含最终Mg-EGTA浓度为13.3 mM)中于37°C孵育30分钟时,产生50%的1.5 x 107兔红细胞溶解。
•APH50/mL NHS标准品
• 输入NHS标准品以产生1 APH50
• APH50/mL C1q-Dpl
• 输入C1q-Dpl以产生1 APH50
• AP比
经典途径活性:通过经典途径活性测量的一个C1qH50单位定义为当在推荐体积的C1q-Dpl存在下于37°C在总反应体积为500 μl GVB++的条件下孵育30分钟时,产生3 x 107 EA的50%裂解所需的C1q量。
•每次测定C1q-Dpl血清的推荐体积
•在C1q-Dpl的推荐输入下,C1qH50单位/mg纯化C1q
•输入纯化C1q以产生1 C1qH50:
•在C1q-Dpl的推荐输入下,C1qH50单位/mL NHS补体标准品
•输入NHS补体标准品中C1q以产生1 C1qH50
•比率
•在C1q-Dpl的推荐输入下,背景A412 EA空白读数
CH50复溶后的功能活性:一个CH50单位定义为C1q-Dpl的输入,用C1q或NHS补体标准品复溶,当在1.5 ml GVB++的总反应体积中于37°C孵育60分钟时,产生1 x 108 EA的50%裂解。
•CH50/mL NHS标准品
•CH50/mL C1q-Dpl用100 μg C1q/mL复溶:
•比率
替代途径活性:一个单位的整个替代途径活性(APH50)定义为C1q-Dpl或NHS补体标准品的输入,当在总反应体积为75 ml GVB°(含最终Mg-EGTA浓度为13.3 mM)中于37°C孵育30分钟时,产生50%的1.5 x 107兔红细胞溶解。
•APH50/mL NHS标准品
• 输入NHS标准品以产生1 APH50
• APH50/mL C1q-Dpl
• 输入C1q-Dpl以产生1 APH50
• AP比