主要文件
219369
Sigma-Aldrich
癌胚抗原,人结肠腺癌细胞系
Carcinoembryonic Antigen, Human Colon Adenocarcinoma Cell Line, is a native CEA from human colon adenocarcinoma cells.
别名:
CEA
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.42
品質等級
形狀
lyophilized
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
溶解度
aqueous buffer: soluble
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
一般說明
来自人结肠腺癌细胞的天然CEA。在成人的肿瘤中发现。广泛使用的癌症标志物,在许多成人肿瘤中发现。十多年来,纯化CEA一直是最广泛使用的用于确定和监测恶性疾病状态的通用标志物。该制剂源自已建立的腺癌系。
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备液在-20°C条件下可稳定保存6个月。
分析報告
通过SDS-PAGE获得单扩散带
其他說明
Nomoto, K., et al. 1998.Jpn.J. Cancer Res. 89, 1257.
Jacobs, E.L., and Haskell, C.M.1991.Curr.Probl.Cancer15, 299.
Robertson, J.F., et al. 1991.Br. J. Cancer64, 757.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1