主要文件
203781
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-glucopyranoside
别名:
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-glucopyranoside
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H15BrClNO6
分子量:
408.63
分類程式碼代碼:
41116133
NACRES:
NA.41
化驗
≥97% (HPLC)
品質等級
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
white to off-white
溶解度
2% DMF: soluble
DMSO: soluble
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
一般說明
Substrate for acid α-glucosidase, a glycogen-degrading lysosomal enzyme. Yields an intense blue color upon enzymatic cleavage.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
重構
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to months at -20°C.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1