描述
Merck USA index - 14, 7558
品質等級
形狀
gel form
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
凝集数
40
顏色
clear
CMC
92 μM
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
O(CCO)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16-14-12-15/h15H,2-14H2,1H3
InChI 密鑰
SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
一般說明
注:加热至50°C时产品液化。
用于分离功能性膜络合物的非离子型表面活性剂(聚集数:40;CMC:92 mM;HLB编号:6.9)。加热至50°C时产品液化。
應用
- Effect of microemulsions on transdermal delivery of citalopram: optimization studies using mixture design and response surface methodology.: 本研究探讨了使用Brij® 35等微乳剂来增强西酞普兰的经皮给药。研究人员使用混合设计和反应曲面法优化制剂,重点介绍了Brij 35 在改善药物输送方面的有效性(Huang et al., 2013, Huang et al., 2013)。
- Activity and stability of catalase in nonionic micellar and reverse micellar systems.: 本文研究了存在非离子胶束和反胶束系统(包括Brij® 35)的情况下,过氧化氢酶的活性和稳定性。这项研究验证了Brij® 35如何稳定酶活性,表明其在生化测定和工业工艺中具有潜在应用前景 (Gebicka & Jurgas-Grudzinska, 2004, Gebicka & Jurgas-Grudzinska, 2004)。
警告
毒性:有害(C)
外觀
30%水溶液
法律資訊
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
其他客户在看
实验方案
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from GE Healthcare.