agency
traceable to NIST SRM
traceable to PTB
品質等級
產品線
Certipur®
pH值
9.2 (25 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
一般說明
四硼酸二钠缓冲溶液是在注册校准实验室用优质试剂和水以重量法制备的。根据5点校准法,采用复合玻璃电极测定其pH值在25°C下为9.20。测量是按照DIN 19268采用符合DIN 19266、NIST、IUPAC、欧洲药典和美国药典的参考缓冲溶液。缓冲液的pH值依赖于温度,因此在使用过程中必须保持恒定温度。
请访问ISO证书和现场质量自我评估以获取当前证书
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载证书,以查看认证价值,包括不确定性和过期日期。
请访问ISO证书和现场质量自我评估以获取当前证书
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载证书,以查看认证价值,包括不确定性和过期日期。
應用
本缓冲液可用作校准 pH 测量仪器或 pH 电极的标准品,并可用作测量其它溶液 pH 值的对照品。
特點和優勢
- 经ISO/IEC 17025和ISO 17034认可实验室检测和验证
- 可追溯至NIST 二级参考标准物质和PTB一级有证参考标准物质
- 以500 mL塑料瓶形式提供,以防污染
- 随附详细和批次特定的分析证书(CoA),便于有效审计
- 产品标签遵循 ISO 指南 31 并包含有关订购号、物品描述、批号、安全数据和失效日期的信息。
- 包装材料按照符合ISO指南进行全面的稳定性研究
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany