主要文件
1.94978
Supelco
氨基磺酸
EMPLURA®
别名:
磺酰胺酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2SO3H
CAS号:
分子量:
97.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
產品線
EMPLURA®
mp
215-225 °C (dec.) (lit.)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
NS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI 密鑰
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1