主要文件
1.94613
Supelco
异丁醇
for analysis EMPARTA® ACS
别名:
Isobutanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2OH
CAS号:
分子量:
74.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
等級
ACS reagent
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
OCC(C)C
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
82.4 °F - closed cup
閃點(°C)
28 °C - closed cup