主要文件
1.94516
Supelco
甲醇
for preparative purposes, for synthesis, for cleaning, for extraction, for analytical purposes, EMPLURA®
别名:
木酒精
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OH
CAS号:
分子量:
32.04
Beilstein:
1098229
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191601
product name
甲醇, EMPLURA®
等級
for analytical purposes
for cleaning
for extraction
for preparative purposes
for synthesis
蒸汽密度
1.11 (vs air)
蒸汽壓力
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
產品線
EMPLURA®
形狀
liquid
自燃溫度
725 °F
expl. lim.
36 %
折射率
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical
格式
neat
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI 密鑰
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
1.94516.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
1.94516.9027: 25 L Minimum Order Quantity: 1
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup